Learn More
Greiner Bio-One Microplaca de 96 pocillos de alta adherencia de fondo LUMITRAC™ 600 μClear™
Código de producto. 10154961
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10154961 Blanco 40 PCS
1 options
Código de producto. 10154961 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 655094
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Alphanumeric
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Método de detección Luminiscencia
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Envase Bolsas interiores de 10
Tipo de enlace Alta adherencia
Color Blanco
Tipo de producto Assay Microplate
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 25 to 340 μL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 25 to 340 μl
Esterilidad Estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 392 μl
Forma del pocillo Base redonda y plana (pocillo F)
Sin ADNasa Sí
RCF máx. 4800 x g (rotor de cestillo basculante)
N.º por caja 40
N.° por paquete 10
Cantidad 40/caja
Sin ARNasa Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127,76 x 85,48 x 14,40 mm