Learn More
Lumisterol 3 (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lumisterol 3 |
| CAS | 5226-01-7 |
| Fórmula molecular | C27 H44 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cholesta-5,7-dien-3-ol, (3β,9β,10α)-, 9β,10α-Cholesta-5,7-dien-3β-ol (7CI,8CI), (3β,9β,10α)-Cholesta-5,7-dien-3-ol, Lumisterol3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25-,26-,27-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 384.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.3392 |