Learn More
Acil-beta-D-glucurónido de lumiracoxib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lumiracoxib Acyl-beta-D-glucuronide |
| CAS | 697287-17-5 |
| Fórmula molecular | C21 H21 Cl F N O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Lumiracoxib Acyl-B-D-Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21ClFNO8/c1-9-5-6-13(24-15-11(22)3-2-4-12(15)23)10(7-9)8-14(25)31-21-18(28)16(26)17(27)19(32-21)20(29)30/h2-7,16-19,21,24,26-28H,8H2,1H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(Nc2c(F)cccc2Cl)c(CC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[2-(2-cloro-6-fluoroanilino)-5-metilfenil]acetil]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 469.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.094 |