Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el luminómetro de microplacas Luminoskan™ Ascent
Código de producto. 12413458 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Primer kit de dispensadores para Luminoskan
No. of Dispensers:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto No. of Dispensers Tamaño de la unidad
12413458 Primer kit de dispensadores para Luminoskan 1 cada uno
1 options
Código de producto. 12413458 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2805621
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Lleve a cabo una gran variedad de aplicaciones de investigación luminométrica con este instrumento compacto y robusto con certificación DLR-Ready.
Lleve a cabo una gran variedad de aplicaciones de investigación luminométrica con el luminómetro de microplacas Thermo Scientific™ Luminoskan™ Ascent, un instrumento robusto y compacto que ofrece formatos de placa versátiles, unas rápidas velocidades de lectura y hasta tres dispensadores. Este instrumento ha superado la validación DLReady™ de Promega Corporation™ y cuenta con el certificado DLReady. El luminómetro de microplacas Luminoskan Ascent está validado para ensayos de luciferasa Thermo Scientific™ Pierce™
Gran velocidad de lectura:
  • Lee una placa de 96 pocillos en solo 15 segundos.
  • Esencial en aplicaciones cinéticas como cinética enzimática y ensayos de fagocitosis.
Dispensadores integrados para el seguimiento exacto de reacciones cinéticas:
  • Equipado con hasta tres dispensadores de reactivos para ensayos de cinética rápida, como ensayos de ATP.
  • Admite dispensación y lectura simultáneas, lo que permite supervisar mediciones cinéticas rápidas desde el inicio mismo de la reacción.
  • Ofrece un volumen muerto muy bajo y capacidad de inversión de flujo para la conservación de costosos reactivos.
Alta sensibilidad:
  • Excelente sensibilidad (certificación DLReady).
  • Óptica de iluminación directa sin fibra para garantizar la máxima captación de luz.
  • Alta sensibilidad, intervalo dinámico amplio y bajo nivel de diafonía para garantizar resultados exactos y precisos en cualquier ensayo luminométrico.
Diseño especial para automatización:
  • Lee placas de hasta 384 pocillos para aumentar el rendimiento del ensayo.
  • Facilidad de integración con sistemas automatizados.
Incluye:
Software de PC
Recomendada para:
  • Ensayos de gen indicador
  • Inmunoensayos con sustratos luminiscentes
  • Ensayos de proliferación y citotoxicidad celulares
  • Ensayos de Ca2+ intracelular
  • Ensayos de ATP
  • Ensayos de fagocitosis
  • Ensayos de oxígeno reactivo
  • Ensayos microbiológicos
  • Ensayos de enzimas
  • Ensayos BRET
  • ADmEtox
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Primer kit de dispensadores para Luminoskan
Compatibilidad Robot
Tipos de placas Placa de 384 pocillos
Línea de productos Luminoskan
Tipo de software Software de PC
No. of Dispensers 1