Learn More
Luminol, TRC
Código de producto. 30475599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475599 1 g 1 g
30469193 10 g 10 g
30481435 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4744501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 521-31-3
Fórmula molecular C8 H7 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 177.16
Sinónimo 1,4-Phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro-, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 3-Aminophthalhydrazide, 3-Aminophthalic acid hydrazide, 3-Aminophthalic hydrazide, 5-Amino-1,4-dihydroxyphthalazine, Diogenes reagent, Luminol, NSC 5064
Nombre IUPAC 5-amino-2,3-dihidroftalacina-1,4-diona
SMILES Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luminol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0538