Learn More
MedChemExpress Luminol
Código de producto. 16431579
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431579 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16431579 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15922
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Luminol is a chemical that exhibits chemiluminescence with pKa values of 6.74 and 15.1. Luminol exhibits chemiluminescence(CL) at 425 nm λmax. Luminol is commonly used in forensics as a diagnostic tool for the detection of blood stains
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (169.34 mM)
Peso molecular 177.16 g/mol
CAS 521-31-3
Sinónimo Diogenes reagent