Learn More
Luminol-13C4, TRC
Código de producto. 30471064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471064 5 mg 5 miligramos
30478629 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4744525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189931-96-1
Fórmula molecular C413C4H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 181.13
SMILES N[13c]1[13cH][13cH][13cH]c2C(=O)NNC(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luminol-13C4
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i1+1,2+1,3+1,5+1