Learn More
Luminespib, MedChemExpress
Código de producto. 16492836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492836 25 mg 25 miligramos
16484786 100 mg 100 miligramos
16453718 10 mg 10 miligramos
16441546 500 mg 500 miligramos
16430956 200 mg 200 miligramos
16416457 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16492836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10215
MedChemExpress Luminespib (VER-52296) is a potent HSP90 inhibitor with IC50s of 7.8 and 21 nM for HSP90α and HSP90β, respectively.
Luminespib (VER-52296) is a potent HSP90 inhibitor with IC50s of 7.8 and 21 nM for HSP90α and HSP90β, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luminespib
CAS 747412-49-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H31N3O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo VER-52296 AUY922 NVP-AUY922
Información de solubilidad DMSO : ≥ 62 mg/mL (133.18 mM)
SMILES O=C(C1=NOC(C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2O)=C1C3=CC=C(CN4CCOCC4)C=C3)NCC
Peso molecular (g/mol) 465.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.54
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease