Descripción
Detectar adenosina-5'-trifosfato en 30 m en muestras celulares con el kit de detección luminiscente ATP AB113849. Citado en 284 publicaciones. Uso con lector de microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 300 pruebas |
| Estado normativo | RUO |