Learn More
Berthold Technologies Tubo de ensayo de luminiscencia LB 9517
Código de producto. 31777333 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Luminómetro de tubos Lumat LB 9510
Luminómetro de tubos Sirius 2 LB 9526
Luminómetro portátil Junior LB 9509
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo)
31777333 Luminómetro de tubos Sirius 2 LB 9526
31777294 Luminómetro de tubos Lumat LB 9510
31777291 Luminómetro portátil Junior LB 9509
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31777333 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 5565803
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Tubos de ensayo de alta precisión para control rutinario de calidad y verificación de rendimiento de luminómetros de válvulas.
  • Ofrece la forma más sencilla, rápida y fiable de verificar periódicamente el rendimiento del luminómetro de válvulas
  • Emisión de luz generada por LEDs verdes estabilizados por temperatura para una salida constante
  • Los difusores integrados simulan las propiedades de emisión de luz de muestras reales
Especificaciones
Tipo Tubo de ensayo
Fuente de luz LED
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Control de calidad de los luminómetros de tubos
Tensión 6 V
Para utilizar con (equipo) Luminómetro de tubos Sirius 2 LB 9526
Incluye Estuche de transporte, soporte de carga, cargador, tubo de ensayo
Certificaciones/conformidad EC