Learn More
Berthold Technologies Placa de Ensayo de Luminiscencia LB 9515
Código de producto. 31777432 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Microplaca de QC
Código de producto. Tipo
31777432 Microplaca de QC
1 options
Código de producto. 31777432 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 4010512
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Placa de prueba de luminiscencia fácil de usar para comprobar el rendimiento del luminómetro de microplacas y simular la emisión de luz de la muestra.
Características destacadas
  • Verifica y ajusta la posición de medición para luminómetros de microplaca (formatos de 96 y 384 pozos)
  • Permite la verificación de diafonía, función del detector y estabilidad del detector
  • Utiliza difusores para simular las características de emisión de luz de las muestras
  • Suministrado en una caja de transporte para su uso en múltiples ubicaciones de instrumentos
Datos técnicos
Puestos disponibles
  • Posición de 96 pozos
  • Posición de 384 pozos
  • Posición de sobrecarga
Parámetros probados
  • Posición de medición (formato de 96 pozos)
  • Crosstalk (formato de 96 pozos)
  • Estabilidad del detector
  • Posición de medición (formato de 384 pozos)
  • Crosstalk (formato de 384 pozos)
  • Función del detector (posición de sobrecarga)
Compatibilidad
  • Serie Centro
  • Serie Mitra
  • Orión II
  • Serie Tristar
Especificaciones
Tipo Microplaca de QC
Fuente de luz LED
Método de detección Luminiscencia
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Control de calidad
Tensión 6 V
Para utilizar con (equipo) Luminómetro de tubos Lumat LB 9510
Incluye Cargador, Caja de Transporte, Placa de Prueba
Certificaciones/conformidad EC