Learn More
Lumiflavin, TRC
Código de producto. 17949844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17949844 100 mg 100 miligramos
17918224 5 mg 5 miligramos
17907634 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17949844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL473900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1088-56-8
Fórmula molecular C13H12N4O2
Peso molecular (g/mol) 256.26
Sinónimo Benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, 7,8,10-trimethyl-, Benzo[g]pteridin-2(10H)-one, 4-hydroxy-7,8,10-trimethyl- (7CI), Lumiflavine (6CI,8CI), 7,8,10-Trimethylbenzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, 7,8,10-Trimethylisoalloxazine, Lumiflavin, Lumilactoflavin
Nombre IUPAC 7,8,10-Trimetilbenzo[g]pteridina-2,4(3H,10H)-diona
SMILES CN1C2=NC(=O)NC(=O)C2=Nc3cc(C)c(C)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lumiflavin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N4O2/c1-6-4-8-9(5-7(6)2)17(3)11-10(14-8)12(18)16-13(19)15-11/h4-5H,1-3H3,(H,16,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.096
Porcentaje de pureza >95%