Learn More
Lumiflavina 5-óxido, TRC
Código de producto. 30012100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012100 25 mg 25 miligramos
30008659 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012100 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47395025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36995-93-4
Fórmula molecular C13H12N4O3
Peso molecular (g/mol) 272.26
Sinónimo 7,8,10-Trimethyl-benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione 5-Oxide
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)[N+](=C3C(=O)NC(=O)N=C3N2C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lumiflavin 5-Oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N4O3/c1-6-4-8-9(5-7(6)2)17(20)10-11(16(8)3)14-13(19)15-12(10)18/h4-5H,1-3H3,(H,15,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0909