Learn More
Lumiflavina 5-óxido, TRC
Código de producto. 30008659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Unit Size:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30008659 250 mg 250 miligramos
30012100 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30008659 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCL473950250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36995-93-4
Fórmula molecular C13H12N4O3
Peso molecular (g/mol) 272.26
Sinónimo 7,8,10-Trimethyl-benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione 5-Oxide
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)[N+](=C3C(=O)NC(=O)N=C3N2C)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Lumiflavin 5-Oxide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N4O3/c1-6-4-8-9(5-7(6)2)17(20)10-11(16(8)3)14-13(19)15-12(10)18/h4-5H,1-3H3,(H,15,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0909