Learn More
Ácido lumiflavina-3-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lumiflavin-3-acetic acid |
| CAS | 20227-26-3 |
| Fórmula molecular | C15 H14 N4 O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Benzo[g]pteridine-3(2H)-acetic acid, 4,10-dihydro-7,8,10-trimethyl-2,4-dioxo-, Lumiflavine-3-acetic acid (7CI), 4,10-Dihydro-7,8,10-trimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridine-3(2H)-acetic acid, 3-(Carboxymethyl)lumiflavin, Flavin I, Lumiflavin-3-acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N4O4/c1-7-4-9-10(5-8(7)2)18(3)13-12(16-9)14(22)19(6-11(20)21)15(23)17-13/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMILES | CN1C2=NC(=O)N(CC(=O)O)C(=O)C2=Nc3cc(C)c(C)cc13 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(7,8,10-trimetil-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 314.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.1015 |