Learn More
Lumicitabine, MedChemExpress
Código de producto. 16491637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491637 50 mg 50 miligramos
16491319 1 mg 1 miligramo
16468177 5 mg 5 miligramos
16456056 100 mg 100 miligramos
16425468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16491637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12983A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Lumicitabine (ALS-008176) is an inhibitor of the respiratory syncytial virus (RSV) polymerase.
Lumicitabine (ALS-008176) is an inhibitor of the respiratory syncytial virus (RSV) polymerase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lumicitabine
CAS 1445385-02-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25ClFN3O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo ALS-008176 ALS-8176
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.24 mM)
SMILES ClC[C@@]1(COC(C(C)C)=O)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1
Peso molecular (g/mol) 433.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.86
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus