Learn More
Lumichrome, TRC
Código de producto. 30136154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136154 1 g 1 g
17999744 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4738501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1086-80-2
Fórmula molecular C12 H10 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 242.23
Sinónimo 7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione, 7,8-Dimethylalloxazine, Riboflavin lumichrome, 7,8-Dimethylisoalloxazine, NSC 96911, Lumichrome
Nombre IUPAC 7,8-dimetil-10H-benzo[g]pteridina-2,4-diona
SMILES Cc1cc2NC3=NC(=O)NC(=O)C3=Nc2cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lumichrome
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N4O2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10-9(13-7)11(17)16-12(18)15-10/h3-4H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0804