Learn More
Hoefer LumiBlot Chemi de campo cercano Imager
Descripción
- Ultra sensible: 100 veces más sensibles que los sensores CCD convencionales
- Rápido y eficiente: Captura la mayoría de las muestras en solo 0,2 a 1 segundo.
- Amplio rango dinámico: Detectar señales fuertes y débiles simultáneamente con una precisión excepcional
- Operación inteligente y flexible: Control mediante monitores, portátiles, tabletas o teléfonos; Actualizaciones de software OTA online
- Especificaciones:
- Tamaño del píxel: 96 x 96 m
- Tamaño del chip: 170 cm
- Rango dinámico: 6 OD
- Capacidad completa del pozo: ≥6000000 e-
- Tiempo de imagen: Imagen rápida en 1 segundo.
- Opciones de control: portátil, tableta, smartphone o monitor externo
- Cámara de muestras: entrada y salida eléctrica automática para alcanzar los estándares ideales de laboratorio oscuro
- Actualizaciones OTA: Actualizaciones de software online para las últimas funciones
- Área de imagen: 148 x 115 mm
- Dimensiones: 240 x 240 x 70 mm
- Aplicaciones:
- Western Bloting: Imagen por quimioluminiscencia y análisis cuantitativo
- Dot Bloting: Imagen química y análisis cuantitativo sin electroforesis
- Secotación de ácidos nucleicos: mancha sureña y mancha del norte
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema de obtención de imágenes |
| Cámara | CMOS |
| Tamaño en píxeles | 96 x 96 m |
| Dimensiones | 240 x 240 x 70 mm |
| Tensión | 100/240 V |