Learn More
Lumefantrina, TRC
Código de producto. 17930555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17930555 25 mg 25 miligramos
17912485 100 mg 100 miligramos
17922485 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17930555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47400025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82186-77-4
Fórmula molecular C30 H32 Cl3 N O
Peso molecular (g/mol) 528.94
Sinónimo 9H-Fluorene-4-methanol, 2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-, (9Z)- (9CI), 9H-Fluorene-4-methanol, 2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-, (Z)-, Benflumelol, Benflumetol, Lumefantrine, dl-Benflumelol
Nombre IUPAC 2-(dibutilamino)-1-[(9Z)-2,7-dicloro-9-[(4-clorofenil)metilideno]fluoren-4-il]etanol
SMILES CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2\C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lumefantrine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.1549