Learn More
Lumefantrine, MedChemExpress
Código de producto. 16448466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448466 100 mg 100 miligramos
16442216 500 mg 500 miligramos
16428628 10 mg 10 miligramos
16424497 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16448466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0803
MedChemExpress Lumefantrine is an antimalarial drug, used in combination with Artemether.
Lumefantrine is an antimalarial drug, used in combination with Artemether.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lumefantrine
Forma física Solid
CAS 82186-77-4
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H32Cl3NO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Benflumetol
Información de solubilidad DMF : 25 mg/mL (47.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CN(CCCC)CCCC)C1=CC(Cl)=CC(/C2=C\C3=CC=C(Cl)C=C3)=C1C4=C2C=C(Cl)C=C4
Peso molecular (g/mol) 528.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.94
Porcentaje de pureza 98.41%