Learn More
Lumefantrina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15791759 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15791759 25 g 25 g
15781759 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15791759 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461110250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82186-77-4
Fórmula molecular C30H32Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 528.94
Número MDL MFCD05662268
Clave InChI DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXNA-N
Nombre IUPAC 2-(dibutilamino)-1-[(9Z)-2,7-dicloro-9-[(4-clorofenil)metilideno]-9H-fluoren-4-il]etan-1-ol
SMILES CCCCN(CCCC)CC(O)C1=CC(Cl)=CC2=C1C1=CC=C(Cl)C=C1\C2=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lumefantrine
Punto de fusión 136.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.94