Learn More
Euro Protection™ Cinturón lumbar sin correas
Código de producto. 12053596
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
82 cm
102 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12053596 82 cm cada uno
12063596 102 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12053596 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 78111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15€
    30.79€ / paquete de 1
    Ahorro 35.36€
    53% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cinturón lumbar de Euro Protection™ sin correas utiliza presión variable para proporcionar apoyo lumbar.
  • Presión variable y sistema de sujeción
  • Para ponerse por encima de otra prenda
Especificaciones
Tipo de producto Cinturón de apoyo lumbar
Longitud (métrico) 82 cm