Learn More
Euro Protection™ Cinturón lumbar con correas ajustables
Código de producto. 12033596
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
Entre 116 y 141 cm
Entre 80 y 95 cm
Entre 95 y 118 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12033596 Entre 116 y 141 cm cada uno
12013596 Entre 80 y 95 cm cada uno
12023596 Entre 95 y 118 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12033596 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 78103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.78€
    17.08€ / paquete de 1
    Ahorro 18.70€
    52% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
El cinturón lumbar de Euro Protection™ con correas ajustables utiliza presión variable y correas elásticas ajustables para los hombros para proporcionar apoyo lumbar.
  • Presión variable y sistema de sujeción
  • Correas ajustables para los hombros
  • Para ponerse por encima de otra prenda
Especificaciones
Tipo de producto Cinturón de apoyo lumbar
Longitud (métrico) Entre 116 y 141 cm
Incluye Correas para hombros