Learn More
Lumazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lumazine |
| CAS | 487-21-8 |
| Fórmula molecular | C6 H4 N4 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,4(1H,3H)-Pteridinedione, 2,4(3H,8H)-Pteridinedione, 2,4-Dihydroxypteridine, 2,4-Pteridinediol, Lumazin, NSC 225113, NSC 41801, Pteridine-2,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N4O2/c11-5-3-4(8-2-1-7-3)9-6(12)10-5/h1-2H,(H2,8,9,10,11,12) |
| SMILES | Oc1nc(O)c2nccnc2n1 |
| Nombre IUPAC | pteridina-2,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0334 |