Learn More
Berthold Technologies Luminómetro de tubos Lumat LB 9510
Código de producto. 31777419 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Alta sensibilidad
Estándar
Gen marcador
Inmunoensayo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo
31777419 Inmunoensayo
31777295 Estándar
31777289 Gen marcador
31777331 Alta sensibilidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31777419 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 7145030
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Luminómetro de tubos diseñado para soportar tecnologías básicas de luminiscencia para aplicaciones de investigación.
  • Conteo real de fotones individuales combinado con un tubo fotomultiplicador de bajo ruido durante hasta 6 décadas de rango dinámico lineal
  • Excelente sensibilidad a la luminiscencia: <se puede detectar de forma fiable 1 zmol luciferasa luciérnaga y <1 AMOL ATP/tubo (modelo de alta sensibilidad)
  • Puede equiparse con hasta 2 JET inyectores con volúmenes variables y velocidad de inyección ultrarrápida, eliminando el retraso entre la inyección y la medición
  • JET Los inyectores utilizan Teflon fuelles para inyecciones precisas y rápidas, garantizando una mezcla eficiente, compatibilidad con las células y una longevidad extrema
  • LightCompass™ software para la creación flexible de protocolos de medición, ajuste de curvas, análisis cualitativo y cumplimiento de la FDA 21 CFR Parte 11
Specifications
Tipo Luminómetro
Tipo de pantalla Sin pantalla
Tipo de conexión USB
Detector Tubo fotomultiplicador de bajo ruido en modo de conteo de fotones individuales
Método de detección Luminiscencia
Límites de detección <5 amol ATP
Tipo de inyección JET Inyectores
Dispensación por volumen (métrico) 25 a 300 μL
Color Gris claro
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de luminiscencia
Tensión 110/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Para utilizar con (equipo) Tubos
Altura (métrico) 220 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Fondo (métrico) 280 mm
Peso (métrico) 4 kg
Incluye Luminómetro, 2 inyectores, adaptador eléctrico, juego de accesorios, manuales de usuario, LightCompass™ software básico
Requisitos del sistema PC con Windows 10 o más reciente
Requisitos de almacenamiento De 0 °C a 40 °C
Certificaciones/conformidad CE, NRTL
Modelo Inmunoensayo