Learn More
Lumacaftor, MedChemExpress
Código de producto. 16485598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485598 10 mg 10 miligramos
16471767 50 mg 50 miligramos
16458297 5 mg 5 miligramos
16416146 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13262
MedChemExpress Lumacaftor (VX-809; VRT 826809) is a CFTR modulator that corrects the folding and trafficking of CFTR protein.
Lumacaftor (VX-809
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lumacaftor
CAS 936727-05-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H18F2N2O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo VX-809 VRT 826809
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (110.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1(F)OC(C=C(C=C2)C3(CC3)C(NC4=NC(C5=CC=CC(C(O)=O)=C5)=C(C=C4)C)=O)=C2O1
Peso molecular (g/mol) 452.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.41
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation