Learn More
Luliconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Luliconazole |
| CAS | 187164-19-8 |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl2 N3 S2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[(4R)-4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, (αE)-, 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, [R-(E)]-, (αE)-α-[(4R)-4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile, Lulicon, Luliconazole, NND 502 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12+/t13-/m0/s1 |
| SMILES | Clc1ccc([C@@H]2CS\C(=C(\C#N)/n3ccnc3)\S2)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-[(4R)-4-(2,4-diclorofenil)-1,3-ditiolan-2-ilideno]-2-imidazol-1-ilacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 354.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.9615 |