Learn More
Luliconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16436436
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16436436
Marca: Medchem Express HY14283
MedChemExpress Luliconazole (NND 502) is a topical antifungal imidazole antibiotic with broad-spectrum and potent antifungal activity. Luliconazole can be used for the research of skin infection, including dermatophytosis, tinea corporis, tinea pedis et al.
Luliconazole (NND 502) is a topical antifungal imidazole antibiotic with broad-spectrum and potent antifungal activity. Luliconazole can be used for the research of skin infection, including dermatophytosis, tinea corporis, tinea pedis et al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Luliconazole
Forma física Solid
CAS 187164-19-8
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H9Cl2N3S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo NND 502
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (141.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(Cl)=CC=C1[C@@H]2CS/C(S2)=C(C#N)\N3C=CN=C3
Peso molecular (g/mol) 354.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.28
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.