Learn More
Lufenurón, TRC
Código de producto. 30465998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465998 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30465998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL473750250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lufenuron
CAS 103055-07-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, Benzamide, N-[[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-, (RS)-1-[2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, CGA 184699, Cigna, Fluphenacur, Fuoro, Lufenuron, Match, Match (pesticide), Match 5EC, Program
Fórmula InChI InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
SMILES FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
Nombre IUPAC N-[[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxi)fenil]carbamoil]-2,6-difluorobenzamida
Peso molecular (g/mol) 511.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.9784
Porcentaje de pureza >95