Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lufenuron |
| CAS | 103055-07-8 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 8398291 |
| Punto de fusión | 172°C |
| Sinónimo | 1-[2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 511.11 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?