Learn More
Lufenurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324996 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324996 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14650000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lufenuron
CAS 103055-07-8
Nombres de analitos o componentes Lufenuron
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Fórmula InChI InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
SMILES FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
Nombre IUPAC N-[[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxi)fenil]carbamoil]-2,6-difluorobenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 511.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 509,9784 g/mol