Learn More
LUF6000, MedChemExpress
Código de producto. 16435578
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435578 10 mg 10 miligramos
16418277 5 mg 5 miligramos
16416126 100 mg 100 miligramos
16401747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16435578 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13236
MedChemExpress LUF6000 is an orally active allosteric modulator of the A3 adenosine receptor. LUF6000 has potent anti-inflammatory effect.
LUF6000 is an orally active allosteric modulator of the A3 adenosine receptor. LUF6000 has potent anti-inflammatory effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LUF6000
CAS 890087-21-5
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20Cl2N4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (34.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(NC2=NC3=C(C=CC=C3)C4=C2NC(C5CCCCC5)=N4)=CC=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 411.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.33
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation