Learn More
Tocris Bioscience™ LUF 5834
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002063 10 mg 10 miligramos
30001981 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002063 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4603/10
Potent adenosine A2A and A2B receptor partial agonist
LUF 5834 is a potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist (Ki = 2.6 nM and EC50 = 12 nM respectively). Also exhibits selectivity for A1 over A3 (Ki values are 2.6 and 538 nM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333962-91-7
Fórmula molecular C17H12N6OS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LUF 5834
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.38
Peso molecular 348.384