Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas manuales estanca a gases Luer-Tip para sistemas de GC
Código de producto. 15274593 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
1000 μl
10 mL
Para utilizar con (equipo):
Muestreador automático TriPlus RSH
Sistemas de cromatografía de gases
TriPlus RSH, TriPlus Muestreadores automáticos 100LS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Calibre de aguja:
23s G
26 G
Calibre 26s
Longitud (métrico):
57 mm
80 mm
85 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad Calibre de aguja Longitud (métrico)
15274593 1000 μl Sistemas de cromatografía de gases cada uno - -
10371195 5 μl - cada uno 26 G 80 mm
12886026 5 μl TriPlus RSH, TriPlus Muestreadores automáticos 100LS cada uno 23s G 57 mm
13416856 10 μl Muestreador automático TriPlus RSH cada uno 23s G 85 mm
13446856 10 μl Muestreador automático TriPlus RSH cada uno Calibre 26s 85 mm
15214603 10 mL Sistemas de cromatografía de gases cada uno - -
13426856 10 μl Muestreador automático TriPlus RSH cada uno 23s G 85 mm
12806036 10 μl Muestreador automático TriPlus RSH cada uno 23s G 57 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15274593 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365K7817
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Obtenga una jeringa estanca a gases para inyecciones manuales. Esta jeringa incluye una conexión de punta Luer y está disponible en una gran variedad de tamaños.
Obtenga una jeringa estanca a gases para inyecciones manuales en su sistema de GC. Esta jeringa incluye una conexión de punta Luer y está disponible en una gran variedad de tamaños. Fabricados con materiales de calidad, están diseñados para inyecciones fá
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Jeringa de muestreador automático GC Gastight, punta Luer
Volumen (métrico) 1000 μl
Para utilizar con (equipo) Sistemas de cromatografía de gases
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.