Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas manuales estanca a gases Luer-Tip para sistemas de GC
Código de producto. 12886026 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
1000 μl
10 mL
Calibre de aguja:
23s G
26 G
Calibre 26s
Longitud (métrico):
57 mm
80 mm
85 mm
Para utilizar con (equipo):
Muestreador automático TriPlus RSH
Sistemas de cromatografía de gases
TriPlus RSH, TriPlus Muestreadores automáticos 100LS
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
12886026 5 μl 23s G 57 mm TriPlus RSH, TriPlus Muestreadores automáticos 100LS cada uno
10371195 5 μl 26 G 80 mm - cada uno
15274593 1000 μl - - Sistemas de cromatografía de gases cada uno
13416856 10 μl 23s G 85 mm Muestreador automático TriPlus RSH cada uno
13446856 10 μl Calibre 26s 85 mm Muestreador automático TriPlus RSH cada uno
15214603 10 mL - - Sistemas de cromatografía de gases cada uno
13426856 10 μl 23s G 85 mm Muestreador automático TriPlus RSH cada uno
12806036 10 μl 23s G 57 mm Muestreador automático TriPlus RSH cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12886026 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365C0231
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una jeringa estanca a gases para inyecciones manuales. Esta jeringa incluye una conexión de punta Luer y está disponible en una gran variedad de tamaños.
Obtenga una jeringa estanca a gases para inyecciones manuales en su sistema de GC. Esta jeringa incluye una conexión de punta Luer y está disponible en una gran variedad de tamaños. Fabricados con materiales de calidad, están diseñados para inyecciones fá
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de aguja 23s G
Longitud (métrico) 57 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático para GC, aguja fija
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 57 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) TriPlus RSH, TriPlus Muestreadores automáticos 100LS
Tipo de conexión Fijo
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.