Descripción
Montaje y desmontaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas. Los accesorios Luer permiten una conexión sencilla pero segura. Cumple con la norma ISO-594-1 y ISO Normas 594-2
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin DEHP; sin ftalatos; RoHS |
| Conexión | Rosca Luer macho, Luer hembra |
| Material (sello) | Nailon |