Learn More
Lucitanib, MedChemExpress
Código de producto. 16496478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496478 10 mg 10 miligramos
16492577 50 mg 50 miligramos
16480236 2 mg 2 miligramos
16469067 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15391
MedChemExpress Lucitanib (E-3810) is a novel dual inhibitor of VEGFR and FGFR, potently and selectively inhibits VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, FGFR1 and FGFR2 with IC50s of 7 nM, 25 nM, 10 nM, 17.5 nM, and 82.5 nM, respectively.
Lucitanib (E-3810) is a novel dual inhibitor of VEGFR and FGFR, potently and selectively inhibits VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, FGFR1 and FGFR2 with IC50s of 7 nM, 25 nM, 10 nM, 17.5 nM, and 82.5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lucitanib
CAS 1058137-23-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25N3O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo E-3810
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (56.37 mM)
SMILES O=C(NC)C1=CC=CC2=C1C=CC(OC3=CC=NC4=CC(OCC5(N)CC5)=C(OC)C=C43)=C2
Peso molecular (g/mol) 443.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.49
Porcentaje de pureza 96.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease