Learn More
MedChemExpress Lucigenin
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (122.43 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | HBV |
| Peso molecular | 510.5 g/mol |
| CAS | 2315-97-1 |
| Sinónimo | NSC-151912 ∣ L-6868 |