Learn More
MedChemExpress Luciferase
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 9014-00-0 |
| Objetivo | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |