Learn More
Sal Amarilla Lucifer CH Dipotásio (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30179158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179158 25 mg 25 miligramos
30178917 50 mg 50 miligramos
30179453 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47372325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71206-95-6
Fórmula molecular C13H9K2N5O9S2
Peso molecular (g/mol) 521.57
Sinónimo 6-Amino-2-[(hydrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-benz[de]isoquinoline-5,8-disulfonic Acid Dipotassium Salt
SMILES O=[S](OC1=CC(C)=NN1C2=CC=CC=C2)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lucifer Yellow CH Dipotassium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N5O9S2.2K/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2