Learn More
Amarillo Lucifer de CH, sal de dilitio, ≥ 99 %, > 95 %, MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lucifer yellow CH, Dilithium salt |
| Nombre de nota | For HPLC analysis |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >95% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.2 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Color | De naranja a amarillo |
| Cantidad | 100 mg |
| Forma física | Polvo |