Learn More
Lucidin, MedChemExpress
Código de producto. 16486778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486778 10 mg 10 miligramos
16469327 5 mg 5 miligramos
16452857 50 mg 50 miligramos
16406906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15733
MedChemExpress Lucidin (NSC 30546) is a natural component of Rubia tinctorum L.
Lucidin (NSC 30546) is a natural component of Rubia tinctorum L.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lucidin
CAS 478-08-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo NSC 30546
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (24.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2)C(C3=CC(O)=C(CO)C(O)=C13)=O
Peso molecular (g/mol) 270.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 97.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death