Learn More
Lucanthone, MedChemExpress
Código de producto. 16452369
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452369 1 mg 1 miligramo
16470616 20 mg 20 miligramos
16431148 5 mg 5 miligramos
16418738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16452369 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2098
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Lucanthone is an endonuclease inhibitor of Apurinic endonuclease-1 (APE-1).
Lucanthone is an endonuclease inhibitor of Apurinic endonuclease-1 (APE-1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lucanthone
CAS 479-50-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N2OS
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (73.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(SC3=C1C=CC=C3)C(C)=CC=C2NCCN(CC)CC
Peso molecular (g/mol) 340.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.48
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death