Learn More
Clorhidrato de lucantona, LoGiCal
Código de producto. 30457630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457630 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457630 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1641.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lucanthone Hydrochloride
CAS 548-57-2
Nombres de analitos o componentes Lucanthone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 N2 O S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9H-Thioxanthen-9-one, 1-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]-4-methyl-, monohydrochloride (9CI), Thioxanthen-9-one, 1-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]-4-methyl-, monohydrochloride (6CI,8CI), 1-[(2-Diethylaminoethyl)amino]-4-methylthioxanthen-9-one hydrochloride, 3735 R. P., 79T61, BW 57-233, Lucanthone hydrochloride, Lucanthone monohydrochloride, Miracil D, Miracol, Ms. 752, NSC 14574, Nilodin, RP 3735, Scapuren, Tixantone, 9H-Thioxanthen-9-one, 1-[[2-(diethylamino)ethyl]amino]-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Lucanthone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-22(5-2)13-12-21-16-11-10-14(3)20-18(16)19(23)15-8-6-7-9-17(15)24-20;/h6-11,21H,4-5,12-13H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCNc1ccc(C)c2Sc3ccccc3C(=O)c12
Nombre IUPAC 1-[2-(dietilamino)etilamino]-4-metiltioxanten-9-ona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 376.94
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1376 g/mol