Learn More
Lubrol, MP Biomedicals
Código de producto. 11465252 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465252 250 g 250 g
11455252 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465252 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219529983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    211.05€ / 250 g
    Ahorro 10.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
CAS 8047-15-2
Fórmula molecular HO(CH2CH2O)n C16H33 n = ∽23
Sinónimo Polyethylene glycolmonocetyl ether
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lubrol
Color Blanco
Nombre de nota Biología molecular
Forma física Sólido ceroso
Cantidad 250 g