Learn More
Lubrol, MP Biomedicals
Código de producto. 11455252 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455252 100 g 100 g
11465252 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455252 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219529980
Fórmula molecular HO(CH2CH2O)n C16H33 n = ∽23
Sinónimo Polyethylene glycolmonocetyl ether
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lubrol
Color Blanco
Nombre de nota Molecular Biology
Forma física Sólido ceroso
Cantidad 100 g