Learn More
Estándar de aceite lubricante 9: Ca @ 0,350; P @ 0,040; S @ 0,400; Zn al 0,110 % en peso en aceite lubricante, VHG™
Descripción
Estándar de aceite lubricante 9: Ca @ 0,350; P @ 0,040; S @ 0,400; Zn al 0,110 % en peso en aceite lubricante
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphorus/Zinc/Calcium/Sulfur |
| CAS | 7723-14-0, 7440-66-6, 7440-70-2, 7704-34-9 |
| Métodos | XRF |
| Nombres de analitos o componentes | Phosphorus/Zinc/Calcium/Sulfur |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aceite mineral de 20 cSt |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 0.0401%/Zinc 0.1103%/Calcium 0.35%/Sulfur 0.4012% |