Learn More
Estándar de aceite lubricante 5: Ca @ 0,300; P @ 0,060 S @ 0,100; Zn al 0,130 % en peso en aceite lubricante, VHG™
Descripción
Estándar de aceite lubricante 5: Ca @ 0,300; P @ 0,060 S @ 0,100; Zn al 0,130 % en peso en aceite lubricante
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium |
| CAS | 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6, 7440-70-2 |
| Métodos | XRF |
| Nombres de analitos o componentes | Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aceite mineral de 20 cSt |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 0.0604%/Sulfur 0.1004%/Zinc 0.1306%/Calcium 0.3% |