Learn More
Estándar de aceite lubricante 4: Ca @ 0,500; P @ 0,030 S @ 0,150; Zn al 0,070 % en peso en aceite lubricante, VHG™
Código de producto. 17900406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17900406 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17900406 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLOIL4100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de aceite lubricante 4: Ca @ 0,500; P @ 0,030 S @ 0,150; Zn al 0,070 % en peso en aceite lubricante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus/Zinc/Sulfur/Calcium
CAS 7723-14-0, 7440-66-6, 7704-34-9, 7440-70-2
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Phosphorus/Zinc/Sulfur/Calcium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Aceite mineral de 20 cSt
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 0.03%/Zinc 0.0701%/Sulfur 0.1501%/Calcium 0.5%