Learn More
Estándar de aceite lubricante 2: Ca @ 0,600; P @ 0,005; S @ 0,050; Zn al 0,080 % en peso en aceite lubricante, VHG™
Código de producto. 17903976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17903976 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17903976 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLOIL2100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de aceite lubricante 2: Ca @ 0,600; P @ 0,005; S @ 0,050; Zn al 0,080 % en peso en aceite lubricante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium
CAS 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6, 7440-70-2
Métodos XRF
Nombres de analitos o componentes Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Aceite mineral de 20 cSt
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 0.0051%/Sulfur 0.0502%/Zinc 0.0804%/Calcium 0.6%